重要文件
SML2533
Sigma-Aldrich
Jedi1
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-甲基-5-苯基-3-呋喃甲酸, 2-甲基-5-苯基-3-糠酸, 2-甲基-5-苯基呋喃-3-羧酸, 5-甲基-2-苯基-3-呋喃甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10O3
CAS號碼:
分子量::
202.21
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)c1c([o]c(c1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
InChI 密鑰
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
生化/生理作用
Jedi1是机械敏感的Piezo1通道的激活剂,该通道在与Yoda1不同的位置结合。它表现出远程变构门控,通过其外围叶片状结构的细胞外侧而不是孔的C端细胞外结构域激活Piezo1。
Piezo1通道激活剂
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)