SML2157
Homoplantaginin
≥98% (HPLC)
同義詞:
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyflavone 7-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-β-D-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-glucoside, 6-Methylscutellarein 7-glucoside, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Dinatin 7-glucoside, Hispidulin 7-β-glucoside, Hispiduloside, Salvitin 7-glucoside, Scutellarein 6-methyl ether 7-glucoside
About This Item
推薦產品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI 密鑰
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3