重要文件
SML1664
Sigma-Aldrich
脱氧雪腐镰刀菌烯醇即用型溶液
1 mg/mL
同義詞:
(3α,7α)-3,7,15-三羟基-12,13-环氧单端孢霉胺-9-烯-8-酮, 4-脱氧雪腐镰刀菌烯醇, DON, RD 毒素, 呕吐毒素, 脱氢烟酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H20O6
CAS號碼:
分子量::
296.32
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
生物源
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
品質等級
形狀
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
儲存條件
protect from light
濃度
1 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1[C@]2([C@@H]3O[C@H]4[C@@]([C@]2(C[C@H]3O)C)([C@@H](C(=O)C(=C4)C)O)CO)C1
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
生化/生理作用
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (DON) 是一种单端孢霉烯真菌毒素,在核糖体水平抑制 DNA 和 RNA 的合成以及蛋白质的合成。
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (DON) 是一种单端孢霉烯真菌毒素,在核糖体水平抑制 DNA 和 RNA 的合成以及蛋白质的合成。DON 诱导小鼠中 IL-6 介导的 IgA以及细胞外信号调节蛋白激酶 1 和 2 ((ERK 1,2) 和 c-Jun 氨基末端激酶 1 和 2 (JNK 1,2) 的磷酸化的血清高升高。对猪卵巢颗粒细胞的体外研究表明,DON 对猪卵巢功能存在剂量依赖性关联。 研究还表明,LPS 及其下游介质可与 DON 相互作用,以组织特异性方式调节白细胞的增殖、细胞毒性和凋亡结果。
準備報告
脱氧雪腐镰刀菌烯醇现成溶液(1 mg/mL 溶于乙醇:2-丙醇 95:5)可在水性缓冲液中稀释至工作浓度 0.1-1μg/ml (1:1000)。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)