Key Documents
SML1461
Sigma-Aldrich
Kyotorphin 乙酸盐
≥98% (HPLC)
同義詞:
KTP, L-酪氨酰-L-精氨酸 乙酸盐, Tyr-Arg 乙酸盐, 酪氨酰精氨酸 乙酸盐, (2S)-2-[[[(2S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰基]氨基] -5-(二氨基甲基亚氨基)戊酸 乙酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H23N5O4 · xC2H4O2
CAS號碼:
分子量::
337.37 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=N.C
InChI
1S/C15H23N5O4.CH4/c16-11(8-9-3-5-10(21)6-4-9)13(22)20-12(14(23)24)2-1-7-19-15(17)18;/h3-6,11-12,21H,1-2,7-8,16H2,(H,20,22)(H,23,24)(H4,17,18,19);1H4/t11-,12-;/m0./s1
InChI 密鑰
KTMKVRFTDZZFFE-FXMYHANSSA-N
生化/生理作用
京都啡肽是一种神经活性二肽(Tyr-Arg),具有镇痛、神经保护和神经调节特性。它在神经末梢合成,并在大脑和脑脊髓液(CSF)中被发现。京都啡肽可通过释放蛋氨酸脑啡肽(met-enkephalin)间接刺激阿片受体。持续性疼痛患者和阿尔茨海默病患者的CSF水平较低。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1