重要文件
SML1454
Sigma-Aldrich
奥替溴铵
≥98% (HPLC)
同義詞:
N,N-二乙基-N-甲基-2-[[[4-[[2-(辛基氧基)苯甲酰基]氨基]苯甲酰基]氧基]-溴化乙胺, N,N-二乙基-N-甲基-2-[(4-{[2-(辛基氧基)苯甲酰基]氨基}苯甲酰基)氧基]溴化乙铵, 溴化乙啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H43BrN2O4
CAS號碼:
分子量::
563.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(NC1=CC=C(C(OCC[N+](CC)(CC)C)=O)C=C1)C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C29H42N2O4.BrH/c1-5-8-9-10-11-14-22-34-27-16-13-12-15-26(27)28(32)30-25-19-17-24(18-20-25)29(33)35-23-21-31(4,6-2)7-3;/h12-13,15-20H,5-11,14,21-23H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
VWZPIJGXYWHBOW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
奥替溴铵是解痉药。它包含一个红色的 ACh(乙酰胆碱)样部分,该部分与以辛基醚结尾的芳族系统结合。
生化/生理作用
奥替溴铵是毒蕈碱受体拮抗剂(抗毒蕈碱)。
奥替溴铵是毒蕈碱受体拮抗剂(抗毒蕈碱)。 奥替溴铵是一种季铵盐,对远端胃肠道有选择性的解痉作用。它在世界范围内用于治疗肠易激综合症(IBS)。
奥替溴铵能阻止 L 型 Ca2+ 通道和结肠收缩活性。它是一种可耐受的药物,因为它吸收差且副作用很小。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pharma Chemica (2011)
Issues in Gastroenterology and Hepatology (2012)