重要文件
SML1312
Sigma-Aldrich
Mubritinib
≥98% (HPLC)
同義詞:
(E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole, 1-[4-[4-[[2-[(1E)-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-4-oxazolyl]methoxy]phenyl]butyl]-1H-1,2,3-triazole, CID 6444692, TAK 165, TAK-165
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H23F3N4O2
CAS號碼:
分子量::
468.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(C=C3)CCCCN4C=CN=N4)=CO2)C=C1
InChI
1S/C25H23F3N4O2/c26-25(27,28)21-9-4-20(5-10-21)8-13-24-30-22(18-34-24)17-33-23-11-6-19(7-12-23)3-1-2-15-32-16-14-29-31-32/h4-14,16,18H,1-3,15,17H2/b13-8+
InChI 密鑰
ZTFBIUXIQYRUNT-MDWZMJQESA-N
基因資訊
human ... ERBB2(2064)
生化/生理作用
Mubritinib (TAK-165) is a potent and selective inhibitor of the human epidermal growth factor receptor 2 ErbB (HER2) tyrosine kinase. Mubritinib potently inhibits proliferation of cancer cell lines over- expressing ErbB2.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3