Key Documents
SML1133
Sigma-Aldrich
SGC-CBP30
≥98% (HPLC)
同義詞:
2- [2-(3-氯-4-甲氧基苯基)乙基] -5-(3,5-二甲基-1,2-恶唑-4-基)-1-[(S)-2-(吗啉-4 -(基)丙基] -1H-苯并咪唑
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H33ClN4O3
CAS號碼:
分子量::
509.04
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(C(C)=NO1)C2=CC=C3C(N=C(CCC4=CC=C(OC)C(Cl)=C4)N3C[C@@H](N5CCOCC5)C)=C2
InChI
1S/C28H33ClN4O3/c1-18(32-11-13-35-14-12-32)17-33-25-8-7-22(28-19(2)31-36-20(28)3)16-24(25)30-27(33)10-6-21-5-9-26(34-4)23(29)15-21/h5,7-9,15-16,18H,6,10-14,17H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
GEPYBHCJBORHCE-SFHVURJKSA-N
應用
SGC-CBP30 已用在免疫荧光中研究 HAT(组蛋白乙酰转移酶)活性的调节。它也已用于消除肝细胞中转录因子诱导的协同基因表达。
生化/生理作用
SGC-CBP30 可以作为治疗癌症的治疗剂。研究发现,在强直性脊柱炎和牛皮癣性关节炎病中 SGC-CBP30 会降低 T 辅助细胞 17 和其他促炎性细胞因子的免疫细胞生成。
SGC-CBP30 是含溴结构域的转录因子 CREBBP(CBP)和 EP300的选择性抑制剂(IC50 分别为 0.021 和 0.038 μM)。SGC-CBP30 即便浓度高达 1 mM 对其他溴结构域也几乎没有活性。有关表征的完整详细信息,请访问结构基因组学联盟(SGC)网站上的 SGC-CBP30 探针摘要
想要了解用于表观遗传靶标的其他 SGC 化学探针,请访问 sigma.com/sgc
特點和優勢
SGC-CBP30 是一种表观遗传化学探针,是与 Structural Genomics Consortium (SGC) 合作研发的。想要了解更多信息并查看其他SGC表观遗传探针,请访问sigma.com/SGC
该化合物是基因调控研究推荐产品。点击此处 ,查看更多基因调控精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
其他說明
SGC-CBP30 已由化学探针门户网站进行了专家审查和推荐。有关更多信息,请访问化学探针门户网站上的 SGC-CBP30 探针摘要
相關產品
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Epigenetic Targets in Drug Discovery, 144-144 (2018)
Clinical progress and pharmacology of small molecule bromodomain inhibitors
Theodoulou NH, et al.
Current Opinion in Chemical Biology, 33, 58-66 (2016)
Transcription factor dimerization activates the p300 acetyltransferase
Ortega E, et al.
Nature, 1-1 (2018)
Synergistic gene expression during the acute phase response is characterized by transcription factor assisted loading.
Goldstein I, et al.
Nature Communications, 8(1), 1849-1849 (2017)
Ido Goldstein et al.
Nature communications, 8(1), 1849-1849 (2017-12-01)
The cytokines interleukin 1β and 6 (IL-1β, IL-6) mediate the acute phase response (APR). In liver, they regulate the secretion of acute phase proteins. Using RNA-seq in primary hepatocytes, we show that these cytokines regulate transcription in a bifurcated manner