重要文件
SML0638
Sigma-Aldrich
S0859
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-Chloro-N-[[2′-[(cyanoamino)sulfonyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[(4-methylphenyl)methyl]-benzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H24ClN3O3S
CAS號碼:
分子量::
530.04
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C29H24ClN3O3S/c1-21-10-12-22(13-11-21)18-33(29(34)26-7-2-4-8-27(26)30)19-23-14-16-24(17-15-23)25-6-3-5-9-28(25)37(35,36)32-20-31/h2-17,32H,18-19H2,1H3
InChI 密鑰
ITDBPOSLOROLMT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
S0859 helps to prevent the depolarization-induced alkalinization (DIA) in astrocytes.
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC). S0859 does not inhibit Na+-H+ exchange (NHE).
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
The Na+/HCO3? co-transporter is protective during ischemia in astrocytes.
Yao H, et al.
Neuroscience, 339, 329-337 (2016)