重要文件
SML0282
Sigma-Aldrich
贝沙罗汀
≥98% (HPLC)
同義詞:
4- [1-(5,6,7,8-四氢-3,5,5,8,8-五甲基-2-萘基)乙烯基] 苯甲酸, LGD-1069, SR-11247
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H28O2
CAS號碼:
分子量::
348.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: ≥15 mg/mL (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C=C(C1=CC=C(C(O)=O)C=C1)C2=C(C)C=C3C(C(C)(C)CCC3(C)C)=C2
InChI
1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
InChI 密鑰
NAVMQTYZDKMPEU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
應用
贝沙罗汀可作为维 a 酸 x 受体 (RXR) 激动剂:
  • 研究其对人口腔鳞状细胞癌 (OSCC) 细胞系的作用
  • 检测 966 对皮肤 T 细胞淋巴瘤 (CTCL) 的协同细胞杀伤作用
  • 作为测定原料药和制剂中潜在杂质的 HPLC 标准品
贝沙罗汀已被用于:
  • 研究其对肾、心、肝和肺中诱导型一氧化氮合酶 (iNOS) 和 CYP4F6 表达/活性变化的影响
  • 分析维 a 酸 x 受体 (RXR) 同源或允许性异二聚体的参与
  • 研究其在原料药和制剂中的潜在杂质
生化/生理作用
贝沙罗汀是一种高度选择性的维 a 酸 X 受体 (RXR) 激动剂。它是一种抗肿瘤药物,已被批准作为口服抗肿瘤药物用于治疗皮肤 T 细胞淋巴瘤,并正在研究用于治疗其他癌症。一项研究发现,贝沙罗汀在小鼠阿尔茨海默病模型中降低了毒性最强的 β-淀粉样肽,提高了认知能力。小鼠阿尔茨海默病模型的活动被认为是通过激活 PPARγ:RXR 和 LXR:RXR 二聚体诱导 apoE 的表达,促进 Aβ 清除和促进小胶质细胞吞噬。
贝沙罗汀是一种高度选择性维 a 酸 X 受体 (RXR) 激动剂和抗肿瘤药。
贝沙罗汀用于治疗乳腺癌。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册中 核受体(非甾体化合物) 页面中进行了详细介绍。欲浏览其他手册页面,请 点击这里
这种化合物是环核苷酸研究的特色产品。点击此处发现更多特色环核苷酸产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M Maekawa et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1229-e1229 (2017-09-06)
The risk of schizophrenia is increased in offspring whose mothers experience malnutrition during pregnancy. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) are dietary components that are crucial for the structural and functional integrity of neural cells, and PUFA deficiency has been shown to
Katherine D LaClair et al.
Molecular neurodegeneration, 8, 18-18 (2013-06-15)
Though the precise cause(s) of Alzheimer's disease (AD) remain unknown, there is strong evidence that decreased clearance of β-amyloid (Aβ) from the brain can contribute to the disease. Therapeutic strategies to promote natural Aβ clearance mechanisms, such as the protein
Protective effects of retinoid x receptors on retina pigment epithelium cells
Ayala-Pena VB, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1863(6), 1134-1145 (2016)
Shawn C Owen et al.
ACS chemical biology, 7(8), 1429-1435 (2012-05-26)
Many small molecules, including bioactive molecules and approved drugs, spontaneously form colloidal aggregates in aqueous solution at micromolar concentrations. Though it is widely accepted that aggregation leads to artifacts in screens for ligands of soluble proteins, the effects of colloid
Inhibition of histone deacetylase 3 causes replication stress in cutaneous T cell lymphoma
Wells CE, et al.
PLoS ONE, 8(7), e68915-e68915 (2013)