重要文件
SML0048
Sigma-Aldrich
丹酚酸 B
≥94% (HPLC)
同義詞:
丹参酸 B, 丹芬酸 B, 紫草酸 B, (2 S ,3 S )-4-[(1 E )-3-[(1 R )-1-羧基-2-(3,4-二羟基苯基)乙氧基]-3-氧代-1-丙烯-1-基]-2-(3,4-二羟基苯基)-2,3-二氢-7-羟基-3-苯并呋喃羧酸 3-[(1 R )-1-羧基-2-(3,4-二羟基苯基)乙基] 酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H30O16
CAS號碼:
分子量::
718.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥94% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +95 to +115°, c = 1 in methanol
顏色
white to tan
溶解度
H2O: ≥5 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChI 密鑰
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
丹酚酸 B 也已被用于处理原代神经元细胞,以测试其对细胞活力的影响。
丹酚酸B(Sal B)已用于通过硫黄素T(ThT)荧光法测定丹酚酸B对α-突触核蛋白聚集动力学的抑制作用。它还用作参考化合物,用于通过指纹图谱分析确认myelophil(黄芪丹参混合物)的可重复性。
生化/生理作用
丹酚酸 B 是一种具有细胞保护作用的抗氧化剂和自由基清除剂,广泛用于治疗缺血性心脏病和阿尔茨海默病。已提出了几种作用机制,包括 EGFR、PDGF 和 MMP-9 抑制以及 TGF-β1/Smads 和 NF-κB 信号通路抑制。丹酚酸 B 作为活性氧的清除剂,减少白细胞对内皮细胞的粘附,抑制基质金属蛋白酶和炎症。它具有心脏保护作用,因为它能减少受损心脏组织中的脂质过氧化,并减少乳酸脱氢酶的漏出。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Genotoxicity Evaluation of an Ethanol Extract Mixture of Astragali Radix and Salviae miltiorrhizae Radix
Lee J S, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 2018 (2018)
Dihydromyricetin and Salvianolic acid B inhibit alpha-synuclein aggregation and enhance chaperone-mediated autophagy
Wu J Z, et al.
Translational neurodegeneration, 8(1), 18-18 (2019)
Y X Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(29), 4606-4611 (2011-06-10)
Adsorption on polyamide resin was investigated as a means of separating lithospermic acid B (LAB) from a crude extract of the roots of the traditional Chinese medicine Salvia miltiorrhiza Bunge ("Danshen"). Variables affecting adsorption capacity (solution pH, contact time on
Xiaochuan Li et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 35(2), 234-239 (2006-11-30)
Salviae miltiorrhiza, a traditional Chinese medical herb known as "Danshen," has been widely used in clinics to improve blood circulation, relieve blood stasis, and treat coronary heart disease. Depside salts from S. miltiorrhiza are a novel drug in which magnesium
Hirobumi Yamamoto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(8), 1086-1090 (2002-08-23)
Cell suspension cultures of Lithospermum erythrorhizon produced a large amount of lithospermic acid B, a caffeic acid tetramer, as well as shikonin derivatives (each ca. 10% of dry wt.) when cultured in shikonin production medium M-9. Various culture factors for