重要文件
SMB00704
Sigma-Aldrich
脂多糖
purified by phenol extraction
同義詞:
LPS
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
生物源
bacterial (Proteus mirabilis)
品質等級
形狀
lyophilized powder
純化經由
phenol extraction
雜質
<3.00% protein (Lowry-TCA)
顏色
white to faint yellow
溶解度
water: 0.90-1.10 mg/mL, slightly hazy to hazy, colorless to light yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
脂多糖(LPS′s)是复杂的糖脂,是革兰氏阴性细菌细胞壁的特征成分。它们由与抗原性 O-多糖连接的脂质 A 部分组成。
奇异变形杆菌是兼性厌氧的革兰氏阴性杆菌。肠杆菌科的变形杆菌属细菌是人体条件致病细菌,负责伤口和烧伤感染以及皮肤、眼、耳、鼻、喉、泌尿道以及胃肠道感染和菌血症。
應用
  • Lipopolysaccharide structure modulates cationic biocide susceptibility and crystalline biofilm formation in Proteus mirabilis.: 本研究探讨了脂多糖结构的变化如何影响奇异变形杆菌对杀菌剂的敏感性及其形成结晶生物膜的能力,为对抗生物膜相关感染提供了策略(Clarke et al., 2023)。
生化/生理作用
脂多糖(LPS)及其脂质 A 部分可通过 toll 样受体 4(TLR4)刺激先天免疫系统细胞,TLR4 是 Toll 样受体蛋白家族的成员,它能识别常见的病原体相关分子模式(PAMP)。脂质A在归因于内毒素LPS的生物学特性中具有作用。LPS是一种高免疫原性抗原,具有增强免疫应答的能力。细菌外膜脂多糖被认为是变形杆菌重要的毒力因子。有人提出,针对奇异变形杆菌 LPS 的免疫反应可能在类风湿关节炎中起作用。最近有人提出,肠道奇异变形杆菌的丰度可能与肥胖有关。源自 奇异变形杆菌 OXK 的纯化的 LPS 用于 Weil-Felix 试验中,以诊断由细菌恙虫病东方体引起的立克次体病(恙虫病)。
準備報告
溶于水和细胞培养基 DMEM(1 mg/mL),得到澄清至微浑浊的溶液。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种脂多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
A S Swierzko et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 62(1), 21-27 (1997-01-01)
Sugar analysis and 1H- and 13C-NMR spectroscopic studies showed that various strains of Proteus mirabilis OXK used as antigens in the Weil-Felix test for serodiagnosis of rickettsiosis (scrub typhus) produce lipopolysaccharides (LPSs) with the same O-specific polysaccharide chain having the
Distribution of core oligosaccharide types in lipopolysaccharides from Escherichia coli.
Amor K, et al.
Infection and Immunity, 68(3), 1116-1124 (2000)
Analysis of Lipopolysaccharides of Gram-Negative Bacteria
Mayer H, Tharanathan RN, Weckesser J
Methods in Microbiology, 18, 157-207 (1985)
Molecular basis for structural diversity in the core regions of the lipopolysaccharides of Escherichia coli and Salmonella enterica.
Heinrichs D E, et al.
Molecular Microbiology, 30(2), 221-232 (1998)
Novel adjuvants & delivery vehicles for vaccines development: a road ahead.
Mohan T, et al.
The Indian Journal of Medical Research, 138(5), 779-795 (2013)