重要文件
SMB00557
Sigma-Aldrich
佛莱心苷
≥90% (LC/MS-UV)
同義詞:
6-C-葡萄糖基-8-C-鼠李糖-芹菜素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H30O14
CAS號碼:
分子量::
578.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥90% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C=C(OC(C([C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)O)C)=C3O)=C1C(O)=C3[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C5=CC=C(C=C5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-8-17(31)21(35)23(37)27(39-8)16-20(34)15(26-24(38)22(36)18(32)13(7-28)41-26)19(33)14-11(30)6-12(40-25(14)16)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,17-18,21-24,26-29,31-38H,7H2,1H3/t8-,13+,17-,18+,21+,22-,23+,24+,26-,27-/m0/s1
InChI 密鑰
MVOUGOXRXQDXDC-RSPRXDBDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
来源于植物的天然产物。
生化/生理作用
佛来心苷是一种化合物,属于一种被称为黄酮类8c-糖苷的有机化合物类
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)