重要文件
SMB00512
Sigma-Aldrich
Phomalone
≥95% (LC/MS-UV)
同義詞:
1-[2,4-dihydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxyphenyl]butan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18O5
CAS號碼:
分子量::
254.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
應用
Antifungal metabolite
生化/生理作用
Shows antagonistic activity in agar culture and on aspen chips against the aspen decay fungus Phellinus tremulae and the blue strain fungus Ophiostoma crassivaginata.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)