重要文件
SMB00266
Sigma-Aldrich
Sambacolignoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C43H54O22
CAS號碼:
分子量::
922.88
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)