重要文件
SMB00201
Sigma-Aldrich
5-O-Methylnaringenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
同義詞:
7,4′-Dihydroxy-5-methoxyflavanone, Naringenin 5-O-methyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H14O5
CAS號碼:
分子量::
286.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(O)cc2O[C@@H](CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-14-6-11(18)7-15-16(14)12(19)8-13(21-15)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
CWZLMWSCLBFCBY-ZDUSSCGKSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)