生物源
Streptomyces sp.
品質等級
描述
Ready Made Solution
形狀
liquid
儲存條件
protect from light
濃度
2 mg/mL in DMSO
顏色
dark orange
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N21C(CCC2)C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)OC(C(C(=O)NC(C1=O)C(C)C)NC(=O)c3c4nc5c(c([c](c(c5[o]c4c(cc3)C)C)=O)N)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7N(CCC7)C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)C)C(C)C)C)C
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)
InChI 密鑰
RJURFGZVJUQBHK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
<li><strong>癌症免疫检查点的调控:</strong>放线菌素D在研究调控结直肠癌PVR免疫检查点的ADAR介导的RNA编辑过程中至关重要,从而证明了其在癌症免疫治疗研究中的关键作用,并为新的治疗靶点提供了见解(Qian et al., 2024)。</li>
<li><strong>化疗和免疫疗法联用:</strong>放线菌素D在联合化疗中的应用突出了其在挽救多重化疗药物和阿维鲁单抗耐药绒毛膜癌方面的有效性,展示了其在克服妇科癌症治疗耐药性方面的潜力(Lehmann et al., 2023)。</li>
<li><strong>牙科医学的进步:</strong>使用放线菌素D调控对牙齿健康中组织再生和修复至关重要的基因表达,也用于RNA稳定性分析(Pan et al., 2023)。</li>
<li><strong>癌症进展研究:</strong>缺氧诱导的lncRNA在肝细胞癌进展(RNA结合蛋白发挥关键作用)中的作用研究结果与放线菌素D在转录抑制中的应用及其对mRNA稳定性的影响一致,这对于了解癌症生物学和开发靶向疗法至关重要(Tuo et al., 2023)。</li>
</ul>
生化/生理作用
放线菌素D已被证明是逆转录中负链转移步骤的抑制剂,因此可用于研究和抑制HIV复制。还显示它可以抑制依托泊苷(拓扑异构酶II的抑制剂)诱导的PC12细胞程序性细胞死亡。
在细胞培养中,放线菌素D用作选择剂。已经研究了放线菌素D与核糖体RNA中酵母的结合。研究了各种大肠埃希菌菌株对放线菌素D的敏感性和结合机理。放线菌素D在分子生物学中也用作阻断RNA聚合酶进展的DNA嵌入剂。
包裝
注意
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
SBR00013-1ML | 4061838094407 |