重要文件
SBP2299
Sigma-Aldrich
DcR1 (AB2) Blocking Peptide for PRS2299
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
synthetic
品質等級
形狀
liquid
物種活性
human, mouse, rat
濃度
200 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
13 amino acids near the extracellular domain of human DcR1.
應用
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
聯結
This peptide blocks the action of antibody PRS2299.