重要文件
SAB5702596
Sigma-Aldrich
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
同義詞:
CD266, FN14, TWEAKR
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
1G4T3, monoclonal
形狀
liquid
分子量
17 kDa
物種活性
rat, human, rat
濃度
1.00 mg/mL
技術
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
TNFRSF12A (TNF Receptor Superfamily Member 12A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TNFRSF12A include Multiple Sclerosis and Stroke, Ischemic. Among its related pathways are ERK Signaling and CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-129 of human TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB, IF/ICC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)