重要文件
SAB5701011
Sigma-Aldrich
Anti-Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) antibody produced in rabbit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
濃度
0.38 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AZGP1(563)
免疫原
A synthesized peptide derived from human Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1)
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)