Merck
全部照片(3)
重要文件
SAB4501452
Sigma-Aldrich
抗-GRP78 兔抗
affinity isolated antibody
同義詞:
78 kDa 葡萄糖调节蛋白, BiP, GRP-78, 免疫球蛋白重链结合蛋白, 热休克 70 kDa 蛋白质 5
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 72 kDa
物種活性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSPA5(3309)
一般說明
GRP78 的分子量为 78kDa。
葡萄糖/调节蛋白 78(GRP78) 是一种应激相关蛋白。它定位于人类染色体 9q33.3 上。它也被称为 HSPA5(热休克 70kDa 蛋白 5)和免疫球蛋白重链结合蛋白(BiP)。它存在于有核细胞(如甲状腺、肺、平滑肌、肝脏)和免疫系统的几种细胞中。
免疫原
抗血清是针对源自人 GRP78 的合成肽产生的。
免疫原范围: 605-654
生化/生理作用
GRP78 水平在各种人类癌症和肿瘤期间升高。
葡萄糖/调节蛋白 78(GRP78) 参与应激相关疾病。它还参与蛋白质生物发生(蛋白质转运到内质网(ER)、蛋白质折叠和组装以及 ER 相关的蛋白质降解)、信号转导和钙稳态。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Role of the unfolded protein response regulator GRP78/BiP in development, cancer, and neurological disorders
Wang M, et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 11(9), 2307-2316 (2009)
Overexpression of the glucose-regulated stress gene GRP78 in malignant but not benign human breast lesions
Fernandez P M, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 59(1), 15-26 (2000)
Eman Radwan et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 143, 15-25 (2020-04-21)
Metabolic (Met) syndrome is characterized by hypertension, insulin resistance and dyslipidaemia with high risk of cardiovascular disease. Endoplasmic reticulum (ER) stress is a key contributor in the pathogenesis of Met syndrome. The current study investigates the effect of Tauroursodeoxycholate (TUDCA)
Lin Ma et al.
Biochemical and biophysical research communications, 533(4), 1449-1456 (2020-11-11)
DEAD-Box Helicase 5(DDX5), also known as P68, is one of the founding members of the DEAD-Box helicase superfamily and it plays a key role in RNA metabolism. Several studies have reported that DDX5 is involved in many types of tumors
HSPA5 (heat shock 70kDa protein 5 (glucoseregulated protein, 78kDa)).
Zimmermann R and Dudek J
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2010)
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
SAB4501452-100UG4061837744624