重要文件
SAB4301606
Sigma-Aldrich
Anti-INHBB
affinity isolated antibody
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, rat, human
技術
immunohistochemistry: 1:30-1:150
登錄號
NP_002184
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... INHBB(3625)
免疫原
Synthetic peptide of human inhibin, beta B
特點和優勢
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外觀
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)