重要文件
SAB4200681
Sigma-Aldrich
抗绿色荧光蛋白(GFP)抗体,小鼠单克隆
clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
单克隆抗 绿色荧光蛋白 (GFP) 小鼠抗, 绿色荧光蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GFP-20, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 27 kDa
物種活性
rat, human
濃度
~1 mg/mL
技術
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
单克隆抗绿色荧光蛋白 (GFP)(小鼠 IgG1 同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与用 GFP 标记的融合蛋白免疫的小鼠 BALB/c 小鼠脾细胞融合产生的 GFP-20 杂交瘤。GFP 是一种 27 kDa 的蛋白质,来源于生物发光水母——维多利亚多管发光水母,当能量从 Ca 2 + 活化的光蛋白——发光蛋白质转移到 GFP 上时产生光。
特異性
单克隆抗绿色荧光蛋白(GFP)识别N末端和C末端GFP(27 kDa)标记的融合蛋白。抗体与原核表达载体表达的融合蛋白反应。
免疫原
GFP标记的融合蛋白
應用
小鼠生产的单克隆抗绿色荧光蛋白(GFP)抗体可用于:
  • 免疫印迹
  • 免疫沉淀
  • 斑点印迹
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 扫描电子显微镜(SEM)
生化/生理作用
GFP(绿色荧光蛋白)是一种报道分子,用于抑制基因表达和蛋白质定位。紫外/蓝光激发时GFP发射绿光。GFP荧光可保持稳定,可用于活细胞的非侵入性检测。GFP是一种独特的工具,用于监测多种活细胞或生物体的动态过程。在真核细胞或原核细胞中表达时,在蓝光或紫外光照射下,GFP产生明亮的绿色荧光。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4),含 15 mM 叠氮化钠
儲存和穩定性
如需连续使用,请在2-8°C下储存,最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Green Fluorescent Protein as a Reporter for Macromolecular Localization in Bacterial Cells
Margolin W
Methods, 20, 62-72 (2000)
Ilenia Meloni et al.
Scientific reports, 10(1), 17614-17614 (2020-10-21)
Invertebrates such as Drosophila melanogaster have proven to be a valuable model organism for studies of the nervous system. In order to control neuronal activity, optogenetics has evolved as a powerful technique enabling non-invasive stimulation using light. This requires light
The Green Fluorescent Protein
Tsien RY
Annual Review of Biochemistry, 67, 509-544 (1998)
Chalfie M and Kain SR
Green Fluorescent Protein: Properties, Applications and Protocols (2005)
Expression and Detection of Green Fluorescent Protein (GFP)
Kain SR and Kitts P.
Methods in Molecular Biology, 63, 305-324 (1997)