Merck
全部照片(4)
重要文件
SAB3500383
Sigma-Aldrich
抗-CXCR4 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
抗-CXCR4
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse, human
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CXCR4(7852)
一般說明
C-X-C基序趋化因子受体4 (CXCR4) 由位于人染色体2q22.1的基因编码。该基因编码具有七个跨膜区的蛋白质。编码的蛋白在T-细胞、B-细胞、单核细胞、嗜中性粒细胞和树突细胞表面表达。
免疫原
CXCR4 抗体,该肽对应于人 CXCR4 氨基末端周围的氨基酸。
應用
兔抗 CXCR4 抗体可用于蛋白质印迹分析和间接 ELISA。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
生化/生理作用
C-X-C基序趋化因子受体4(CXCR4)对基质细胞衍生因子-1具有特异性。它在调节各种免疫细胞类型的免疫反应中起着至关重要的作用。CXCR4与C4(分化簇4)相互作用,允许人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)进入并感染细胞。该基因中的多态性与少年特发性关节炎(JIA)的发展相关。此外,该基因的突变会增加患心血管疾病(CVD)的风险。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
聯結
可以使用阻断肽 SBP3500383 阻断该抗体的作用。
外觀
以含有 0.02% 叠氮化钠的 PBS 形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
ABT-888 and quinacrine induced apoptosis in metastatic breast cancer stem cells by inhibiting base excision repair via adenomatous polyposis coli.
Siddharth S, et al.
DNA Repair, 45, 44-55 (2016)
Genetic variation of CXCR4 and risk of coronary artery disease: epidemiological study and functional validation of CRISPR/Cas9 system.
Runmin G, et al.
Oncotarget, 9(18), 14077?14083-14077?14083 (2018)
Withaferin A targeting both cancer stem cells and metastatic cancer stem cells in the UP-LN1 carcinoma cell model.
T Lai-Lei, et al.
Journal of Cancer Metastasis and Treatment, 2(1), 29-40 (2016)
CD4-independent infection by HIV-2 is mediated by fusin/CXCR4.
Endres M J, et al.
Cell, 87(4), 745-756 (1996)
Variants in CXCR4 associate with juvenile idiopathic arthritis susceptibility.
Finkel T H, et al.
BMC Medical Genetics, 17(1), 24-24 (2016)
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
SBP3500383-0.05MG4061832161310
SAB3500383-100UG4061832495835