重要文件
SAB2702214
Sigma-Aldrich
单克隆抗-RFP 小鼠抗
clone GT1433, affinity isolated antibody
同義詞:
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GT1433, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
27kDa
濃度
0.98mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
红色荧光蛋白(RFP)是从Discosoma 珊瑚中获得的。它可以用作光学显微镜的荧光探针,并作为生物分子成像的生物标志物。RFP 表现出超过 570nm 的荧光发射。它们具有较低的光散射、较低的光毒性和较少的细胞自发荧光干扰。RFP 对于全身和深层组织成像非常有用。
免疫原
重组蛋白偶联的合成肽包含RFP中心区域内的一段序列。
應用
建议的起始稀释度如下:IP:1:100-1:500,蛋白质印迹:1:5000-1:20000。尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。小鼠抗 RFP 单克隆抗体可用于染色质免疫沉淀(ChIP)试验。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
其他說明
纯化:由Protein G亲和纯化
外觀
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Misregulation of a DDHD Domain-containing Lipase Causes Mitochondrial Dysfunction in Yeast*
Pradeep Kumar Yadav and Ram Rajasekharan
The Journal of Biological Chemistry (2016)
DNA mimics of red fluorescent proteins (RFP) based on G-quadruplex-confined synthetic RFP chromophores
Nucleic Acids Research, 45(18) (2017)
A monomeric red fluorescent protein
Robert E. Campbell
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2002)
Guide to Red Fluorescent Proteins and Biosensors for Flow Cytometry
Kiryl D
Methods in Cell Biology (2011)
Pradeep Kumar Yadav et al.
The Journal of biological chemistry, 291(35), 18562-18581 (2016-07-13)
The DDHD domain-containing proteins, which belong to the intracellular phospholipase A1 (iPLA1) family, have been predicted to be involved in phospholipid metabolism, lipid trafficking, membrane turnover, and signaling. Defective cardiolipin (CL), phosphatidylethanolamine, and phosphatidylglycerol remodeling cause Barth syndrome and mitochondrial
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
SAB2702214-100UL4061837274602