Merck
全部照片(4)
重要文件
SAB2108458
Sigma-Aldrich
抗-MMP2
IgG fraction of antiserum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
74 kDa
物種活性
bovine, guinea pig, sheep, mouse, dog, rat, horse, human
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_004530
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP2(4313)
免疫原
靶向人 MMP2 C 末端区域的合成肽
序列
合成肽位于以下区域内: AWNAIPDNLDAVVDLQGGGHSYFFKGAYYLKLENQSLKSVKFGSIKSDWL
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xiaodong Tian et al.
Cancer gene therapy (2021-02-03)
The c-Jun N-terminal protein kinases (JNKs) JNK1 and JNK2 can act as either tumor suppressors or pro-oncogenic kinases in human cancers. The isoform-specific roles for JNK1 and JNK2 in human pancreatic cancer are still unclear, the question which should be
Fanlu Meng et al.
Experimental cell research, 374(2), 315-322 (2018-12-12)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death worldwide. Previous studies revealed that miR-183-5p is frequently involved in various human cancers. However, the exact role of miR-183-5p in regulating the pathogenesis of lung cancer remains unclear. Bioinformatic analysis, luciferase