重要文件
SAB2100304
Sigma-Aldrich
抗-C4B 兔抗
affinity isolated antibody
同義詞:
抗-C4A, 抗-C4A13, 抗-C4A91, 抗-补体成分4B(儿童血型)
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
193 kDa
物種活性
human, horse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... C4B(721)
一般說明
之前分配的蛋白标识符Q6U2E9已合并到P0C0L5中。完整的详细资料见于UniProt数据库。
免疫原
指向人C4B N端区域的合成肽
生化/生理作用
C4B是补体因子4的基本形式,是经典激活途径的一部分。蛋白质以单链前体形式表达,在分泌前被蛋白水解切割成α、β和γ链三聚体。三聚体为抗原-抗体复合物和其他补体成分之间的相互作用提供了一个表面。其α链可被切割以释放C4过敏毒素(一种局部炎症的介质)。该蛋白的缺乏与系统性红斑狼疮有关。该基因可编码补体因子4的基本形式,是经典激活途径的一部分。蛋白质以单链前体形式表达,在分泌前被蛋白水解切割成α、β和γ链三聚体。三聚体为抗原-抗体复合物和其他补体成分之间的相互作用提供了一个表面。其α链可被切割以释放C4过敏毒素(一种局部炎症的介质)。该蛋白的缺乏与系统性红斑狼疮有关。该基因定位在第6号染色体上的主要组织相容性复合体(MHC)III类区域。该基因簇存在多种单倍型,因此个体可能具有1、2或3个该基因的拷贝。另外,由于内含子9中存在或不存在6.4 kb内源性HERV-K逆转录病毒,因此该基因以长形和短形形式存在。出版说明:该RefSeq记录包括可用于此基因的出版物的子集。请参阅Entrez Gene记录以访问其他出版物。
序列
合成肽位于以下区域内:QTDQPIYNPGQRVRYRVFALDQKMRPSTDTITVMVENSHGLRVRKKEVYM
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)