分子量
antigen 55 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC2A5(6518)
免疫原
SLC2A5 (NP_003030.1, 1 a.a. ~ 501 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQQDQSMKEGRLTLVLALATLIAAFGSSFQYGYNVAAVNSPALLMQQFYNETYYGRTGEFMEDFPLTLLWSVTVSMFPFGGFIGSLLVGPLVNKFGRKGALLFNNIFSIVPAILMGCSRVATSFELIIISRLLVGICAGVSSNVVPMYLGELAPKNLRGALGVVPQLFITVGILVAQIFGLRNLLANVDGWPILLGLTGVPAALQLLLLPFFPESPRYLLIQKKDEAAAKKALQTLRGWDSVDREVAEIRQEDEAEKAAGFISVLKLFRMRSLRWQLLSIIVLMGGQQLSGVNAIYYYADQIYLSAGVPEEHVQYVTAGTGAVNVVMTFCAVFVVELLGRRLLLLLGFSICLIACCVLTAALALQDTVSWMPYISIVCVISYVIGHALGPSPIPALLITEIFLQSSRPSAFMVGGSVHWLSNFTVGLIFPFIQEGLGPYSFIVFAVICLLTTIYIFLIVPETKAKTFIEINQIFTKMNKVSEVYPEKEELKELPPVTSEQ
Sequence
MEQQDQSMKEGRLTLVLALATLIAAFGSSFQYGYNVAAVNSPALLMQQFYNETYYGRTGEFMEDFPLTLLWSVTVSMFPFGGFIGSLLVGPLVNKFGRKGALLFNNIFSIVPAILMGCSRVATSFELIIISRLLVGICAGVSSNVVPMYLGELAPKNLRGALGVVPQLFITVGILVAQIFGLRNLLANVDGWPILLGLTGVPAALQLLLLPFFPESPRYLLIQKKDEAAAKKALQTLRGWDSVDREVAEIRQEDEAEKAAGFISVLKLFRMRSLRWQLLSIIVLMGGQQLSGVNAIYYYADQIYLSAGVPEEHVQYVTAGTGAVNVVMTFCAVFVVELLGRRLLLLLGFSICLIACCVLTAALALQDTVSWMPYISIVCVISYVIGHALGPSPIPALLITEIFLQSSRPSAFMVGGSVHWLSNFTVGLIFPFIQEGLGPYSFIVFAVICLLTTIYIFLIVPETKAKTFIEINQIFTKMNKVSEVYPEKEELKELPPVTSEQ
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3