Merck
全部照片(4)
重要文件
SAB1403075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPYSL4 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
CRMP3, DRP-4, ULIP4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
1F5, monoclonal
application:
ELISA (i)
IP
WB
物種活性:
human
技術:
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1F5, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
物種活性
human
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DPYSL4(10570)
免疫原
DPYSL4 (NP_006417, 461 a.a. ~ 559 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTPGAGRFVPRKTFPDFVYKRIKARNRLAEIHGVPRGLYDGPVHEVMVPAKPGSGAPARASCPGKISVPPVRNLHQSGFSLSGSQADDHIARRTAQKIM
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)