抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RSL1D1(26156)
免疫原
RSL1D1 (NP_056474.2, 1 a.a. ~ 490 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDSASASLSSAAATGTSTSTPAAPTARKQLDKEQVRKAVDALLTHCKSRKNNYGLLLNENESLFLMVVLWKIPSKELRVRLTLPHSIRSDSEDICLFTKDEPNSTPEKTEQFYRKLLNKHGIKTVSQIISLQTLKKEYKSYEAKLRLLSSFDFFLTDARIRRLLPSLIGRHFYQRKKVPVSVNLLSKNLSREINDCIGGTVLNISKSGSCSAIRIGHVGMQIEHIIENIVAVTKGLSEKLPEKWESVKLLFVKTEKSAALPIFSSFVSNWDEATKRSLLNKKKKEARRKRRERNFEKQKERKKKRQQARKTASVLSKDDVAPESGDTTVKKPESKKEQTPEHGKKKRGRGKAQVKATNESEDEIPQLVPIGKKTPANEKVEIQKHATGKKSPAKSPNPSTPRGKKRKALPASETPKAAESETPGKSPEKKPKIKEEAVKEKSPSLGKKDARQTPKKPEAKFFTTPSKSVRKASHTPKKWPKKPKVPQST
Sequence
MEDSASASLSSAAATGTSTSTPAAPTARKQLDKEQVRKAVDALLTHCKSRKNNYGLLLNENESLFLMVVLWKIPSKELRVRLTLPHSIRSDSEDICLFTKDEPNSTPEKTEQFYRKLLNKHGIKTVSQIISLQTLKKEYKSYEAKLRLLSSFDFFLTDARIRRLLPSLIGRHFYQRKKVPVSVNLLSKNLSREINDCIGGTVLNISKSGSCSAIRIGHVGMQIEHIIENIVAVTKGLSEKLPEKWESVKLLFVKTEKSAALPIFSSFVSNWDEATKRSLLNKKKKEARRKRRERNFEKQKERKKKRQQARKTASVLSKDDVAPESGDTTVKKPESKKEQTPEHGKKKRGRGKAQVKATNESEDEIPQLVPIGKKTPANEKVEIQKHATGKKSPAKSPNPSTPRGKKRKALPASETPKAAESETPGKSPEKKPKIKEEAVKEKSPSLGKKDARQTPKKPEAKFFTTPSKSVRKASHTPKKWPKKPKVPQST