分子量
54241 Da
物種活性
mouse, human
技術
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... ANKH(56172)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide