Key Documents
SAB1306546
Sigma-Aldrich
ANTI-VGFR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
FLT, FLT1, FRT, VEGFR1, Vascular endothelial growth factor receptor 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
150769 Da
物種活性
human
技術
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FLT1(2321)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide