抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
41781 Da
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... ATXN3(4287)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide