重要文件
S8777
Worthington 配件
tipping stand for 25 L Dewar
同義詞:
dewar stand
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Worthington 366582
技術
cryopreservation: suitable
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This stand supports the Dewar and allows convenient, safe pouring of liquid. Wheels add mobility and additional handling ease.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)