生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin and microbial; tested
有用的pH值範圍
5.8-7.2
pKa
6.5
適合性
suitable for manufacturing use
異物活動
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES 字串
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI 密鑰
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们用于生物制药加工的SAFC®系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity 计划规定的要求
M-Clarity 计划
缓冲液质量是生物制药工艺成功的关键,因为缓冲液几乎在每一个生产步骤中都是必不可少的。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
M-Clarity 计划
缓冲液质量是生物制药工艺成功的关键,因为缓冲液几乎在每一个生产步骤中都是必不可少的。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
應用
Bis Tris HCl是一种常用的生物缓冲液,可广泛用于生物体系中,例如诊断、电泳和基于蛋白质的生物处理。Bis Tris的pKa为6.36,非常适合用于生物制剂。
Bis Tris HCl可用于多种生物学应用,包括培养基、电泳分离和诊断试剂配方。
Bis Tris HCl可用于多种生物学应用,包括培养基、电泳分离和诊断试剂配方。
包裝
该产品有以下包装尺寸:
RES1164B-A701X: 100 mg容器
RES1164B-A702X: 1 kg容器
RES1164B-A704X: 10 kg容器
RES1164B-A701X: 100 mg容器
RES1164B-A702X: 1 kg容器
RES1164B-A704X: 10 kg容器
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
取代透過
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3