重要文件
RABDIL6
Sigma-Aldrich
ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
其他說明
Intended for use with ELISA kits.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)