重要文件
RAB1122
Sigma-Aldrich
小鼠促红细胞生成素EPO ELISA试剂盒
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/ml
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Epo(13856)
一般說明
该ELISA抗体对检测小鼠促红细胞生成素(EPO)
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
详细内容请参阅附件实验方案
生化/生理作用
促红细胞生成素(EPO)是一种糖蛋白激素,对于促红细胞生成祖细胞增殖产生红细胞(RBC)至关重要。肾皮质中的肾小管周围成纤维细胞是成人EPO产生的主要部位,尽管脾脏、骨髓和肝脏有助于产生EPO。在胎儿中,肝脏是EPO产生的主要部位。另外,EPO在某些细胞保护活性中起作用,例如抗凋亡,抗氧化剂和抗炎反应。 缺氧诱导因子上调EPO表达。在少数贫血病例中,EPO表达随血红蛋白浓度降低而增加。EPO的产生减少是慢性肾脏疾病中贫血的原因。循环中的内源性EPO抗体(抗EPO)是多种疾病中贫血的原因,例如人类免疫缺陷病毒(HIV)感染,丙型肝炎病毒感染,系统性红斑狼疮。EPO的功能获得性多态性导致家族性红细胞增多症。
其他說明
本产品提供了样品检验报告。请在批号对应的文本框中输入样品一词。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin are associated with chronic hepatitis C virus infection-related anemia
Tsiakalos A, et al.
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International : HBPD INT, 16(3), 289-295 (2017)
Effect of quercetin on cell protection via erythropoietin and cell injury of HepG2 cells
Nishimura K, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 636, 11-16 (2017)
Physiology and pharmacology of erythropoietin
Jelkmann W
Transfusion Medicine and Hemotherapy : Offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft Fur? Transfusionsmedizin und Immunham?atologie, 40(5), 302-309 (2013)
A Gain-of-Function Mutation in EPO in Familial Erythrocytosis
Zmajkovic J, et al.
The New England Journal of Medicine, 378(10), 924-930 (2018)