重要文件
RAB0587
Sigma-Aldrich
猫CSF2 /粒细胞巨噬细胞集落刺激因子ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
feline
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
feline ... CSF2(493805)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Feline Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)