重要文件
RAB0155
Sigma-Aldrich
检测培养细胞系中磷酸化EGFR (pTyr845)的基于细胞的ELISA 试剂盒
96 assays
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
用途
96 assays
物種活性
rat, human, mouse
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type cultured cells (96 assays)
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... EGFR(1965)
一般說明
基于细胞的EGFR (pTyr845) ELISA 试剂盒是一种非常快速、方便和灵敏的检测试剂盒,可以监测细胞中重要生物学通路的激活或功能。它可用于测量 EGFR (pTyr845) 磷酸化的相对量,筛选各种治疗、抑制剂(如 siRNA 或化学品)或激活剂在培养的人、小鼠和大鼠细胞系中的作用。
免疫原
EGFR (pTyr845) 合成磷肽
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
  • RABSTOP1Stop SolutionSDS
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)SDS
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate ASDS
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BSDS
查看全部 (10)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)