重要文件
R1525
Sigma-Aldrich
Texan 多通道移液器试剂槽
with lid, non-sterile, pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
同義詞:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121522
NACRES:
NB.01
材料
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
製造商/商標名
Excel Scientific RSV-L175-N10
容量
175 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Texan 试剂储罐可重复使用,是一次性试剂储罐的环保替代品。容量超大,减少补液次数且省时。V 形底座兼容 8 道和 12 道多管移液器,最大限度避免试剂浪费。盖子可拆卸 - 与球窝铰链相连 - 并紧紧锁住,确保剩余试剂安全储存。关闭盖子后,Texan 试剂储罐可堆叠。盖子周边的脊状突起防止滑动。材质为透明、耐化学腐蚀、可高压蒸汽灭菌的聚丙烯。模制刻度标记提供 25、50、75、100、125 和 150 mL 的体积指示。
法律資訊
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kathrin I Mohr et al.
MicrobiologyOpen, 5(2), 268-278 (2015-12-17)
Myxobacteria harbor an enormous potential for new bioactive secondary metabolites and therefore the isolation of in particular new groups is of great interest. The diversity of myxobacteria present in two ecological habitats, namely sand from Kiritimati Island and German compost