重要文件
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
同義詞:
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H25NO3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
363.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
InChI 密鑰
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Sigma-Aldrich offers many products related to leukotriene receptors for your research needs.