Key Documents
P7799
移液泵 II
red
同義詞:
pipette filler, thumb wheel pipette pump
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
plastic
silicone
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37911-1025
容積
25 mL
顏色
red
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
单手操作,即可安全准确地完成移液。通过旋转指轮,可精确控制填充或分液。通过按下柱塞或快速释放杆(0.2 mL泵不具备),可以快速排空。具有颜色编码,便于识别。
相容性
for pipettes up to 25 mL
法律資訊
Pipette Pump is a trademark of SP Scienceware, a division of SP