Merck
全部照片(3)
重要文件
P0381
Sigma-Aldrich
连苯三酚
≥98% (HPLC)
同義詞:
1,2,3-苯三酚, 2,3-二羟基苯酚, 焦性食子酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3(OH)3
CAS號碼:
分子量::
126.11
Beilstein:
907431
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191503
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
309 °C (lit.)
等級
HPLC grade
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 167.7 °C)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
pH值
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
應用
cell analysis
SMILES 字串
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI 密鑰
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
邻苯三酚是一种多酚 和化感物质,存在于铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa和余甘子(Emblica officinalis)中。
應用
邻苯三酚已可用于:
  • 超氧化物歧化酶(SOD)测定
  • 诱导线粒体DNA的修饰并对其进行表征
  • 作为标准品,用于确认白玫瑰花瓣提取物的丁醇部分中是否含有邻苯三酚
生化/生理作用
邻苯三酚可诱导超氧阴离子(O2-)生成, 并且在金属离子存在下可刺激DNA和脂质的氧化损伤。
品質
可能带有黑斑。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Neuroprotective effects of a butanol fraction of Rosa hybrida petals in a middle cerebral artery occlusion model
Yang G, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21(6), 454-454 (2013)
Mitochondrial DNA acquires immunogenicity on exposure to nitrosative stress in patients with vitiligo
Al-Shobaili HA and Rasheed Z
Human immunology, 75(10), 1053-1061 (2014)
Caspase inhibitor decreases apoptosis in pyrogallol-treated lung cancer Calu-6 cells via the prevention of GSH depletion
Han YH, et al.
International Journal of Oncology, 33(5), 1099-1105 (2008)
Pyrogallol induces G2-M arrest in human lung cancer cells and inhibits tumor growth in an animal model
Yang CJ, et al.
Lung Cancer, 66(2), 162-168 (2009)
Effect of oxaliplatin combined with polyenephosphatidylcholine on the proliferation of human gastric cancer SGC-7901 cells
Jiang T, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4538-4546 (2016)