重要文件
MTCM5451
MTC Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
同義詞:
cell spreader
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
NACRES:
NB.17
無菌
sterile
包裝
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
製造商/商標名
MTC Bio M5451
長度 × 寬度
30 mm × 207 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
特點和優勢
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)