材料
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt (F-bottom)
包裝
case of 100
製造商/商標名
Greiner 655201
最大體積
392 μL
尺寸
96 wells
有效容積
370 μL
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Greiner多孔板。 标准多孔板尺寸。无DNAse/RNAse。 经LAL法鉴定无热原,<0.06 EU/mL。 适用于需要增加耐化学性或热稳定性的应用,例如药物筛选中的液体存储或化合物库。
96W Microplate, well working volume 25-370 μL; total well volume 392 μL.
其他說明
96 well flat (F) solid bottom; microplate, chimney well, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
適合性
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.