Merck
全部照片(3)
重要文件
M6697
Sigma-Aldrich
抗 MLKL (58-70) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
抗 混合谱系激酶结构域样( 智人
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
WB
無性繁殖:
polyclonal
物種活性:
human
citations:
28
技術:
western blot: 1:250-1:500
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~54 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1:250-1:500
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MLKL(197259)
一般說明
MLKL 由位于人类染色体16q23上的基因所编码。活化的MLKL定位于细胞膜上。
MLKL(混合谱系激酶结构域样蛋白)是一种蛋白,属于蛋白激酶超家族。。它促进激酶RIP3 (受体相互作用丝氨酸-苏氨酸激酶3)下游坏死病的信号转导。抗MLKL (58-70) 抗体可用于蛋白质印迹。兔抗MLKL (58-70) 抗体与MLKL 蛋白发生特异性反应。
免疫原
相应的人 MLKL 氨基酸 58-70 的合成肽。
應用
家兔抗 MLKL (58-70) 抗体可用于免疫印迹。
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫细胞化学(1 篇)
耶鲁大学高通量细胞生物学中心IF检测抗体。 使用耶鲁大学的HTCB IF方案通过HUVEC细胞中的免疫荧光检测每种抗体。 如需了解有关我们和耶鲁大学高通量细胞生物学中心合作伙伴关系的更多信息,请访问 sigma.com/htcb-if
蛋白质印迹:1:250-1:500
生化/生理作用
混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL)主要引起受体相互作用蛋白(RIP)激酶依赖性坏死病。然而,在肝炎期间,它导致独立于RIPK3的程序性肝细胞坏死。MLKL还参与内体运输和细胞外囊泡的形成。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sara R Oliveira et al.
Cell death discovery, 4, 10-10 (2018-08-01)
Necroptosis is a regulated form of necrosis, which may be critical in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Neuroinflammation, characterized by the activation of glial cells such as microglia, is closely linked with neurodegenerative pathways and constitutes a major mechanism of
Characterization of RIPK3-mediated phosphorylation of the activation loop of MLKL during necroptosis.
Rodriguez DA, et al.
Cell Death and Differentiation, 23(1), 76-76 (2016)
Tommaso Selmi et al.
BMC cancer, 15, 357-357 (2015-05-06)
ZFP36 is an mRNA binding protein that exerts anti-tumor activity in glioblastoma by triggering cell death, associated to an increase in the stability of the kinase RIP1. We used cell death assays, size exclusion chromatography, Co-Immunoprecipitation, shRNA lentivectors and glioma
ZFP36 stabilizes RIP1 via degradation of XIAP and cIAP2 thereby promoting ripoptosome assembly.
Selmi T, et al.
BMC Cancer, 15(1), 357-357 (2015)
MLKL activation triggers NLRP3-mediated processing and release of IL-β independently of gasdermin-D
Gutierrez KD, et al.
Journal of Immunology, 47(1), 1601757-1601757 (2017)