重要文件
M2531
多孔板洗涤器/分配器歧管
8 position, bent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.22
無菌
non-sterile
顏色
none
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于 96 孔多孔板
  • 一次分配或吸取培养基,或清洗整行或整列
  • 鲁尔接头
  • 不锈钢和 PTFE 结构,易于清洁和高压灭菌
  • 可选重复试剂盒提供连续操作能力
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1