重要文件
M2441
Sigma-Aldrich
抗-MAGI-2 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
抗-ARIP, 抗-S-SCAM
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat
技術
microarray: suitable
western blot: 1:250 using rat brain extracts
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
MAGI-2 由三个结构域组成,包括 6 个 PDZ、一个鸟苷酸激酶(GK) 和 2 个 WW 结构域。
MAGUK(膜相关鸟苷酸激酶)蛋白家族定位于细胞-细胞接触区域,例如上皮细胞中的紧密连接和神经元中的突触连接,并且被认为通过它们的蛋白质-蛋白质相互作用域,参与多蛋白复合物的组装。2
MAGI-2 最初在大鼠中被鉴定为一种与 N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA-R) 和神经元细胞粘附蛋白相互作用的蛋白质,并被命名为 S-SCAM。4鉴定了 S-SCAM 的三种亚型,长度分别为 1277、1113 和 1053 个氨基酸。5
免疫原
与 KLH 缀合的 MAGI-2/S-SCAM 的氨基酸 554-571 对应的合成肽。
應用
兔抗MAGI-2抗体适用免疫印迹和免疫标记。
生化/生理作用
膜相关的鸟苷酸激酶倒置 2(MAGI-2) 以及 MAGI-3 显示通过其 PDZ 结构域之一与肿瘤抑制因子 PTEN 相互作用,显然充当可以组装多亚基信号复合物的支架蛋白。已知通过它们的蛋白质-蛋白质相互作用结构域参与多蛋白质复合物的组装。
外觀
溶于0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S-SCAM/MAGI-2 is an essential synaptic scaffolding molecule for the GluA2-containing maintenance pool of AMPA receptors
Danielson E, et al.
The Journal of Neuroscience, 32(20), 6967-6980 (2012)
Stargazin and other transmembrane AMPA receptor regulating proteins interact with synaptic scaffolding protein MAGI-2 in brain
Deng F, et al.
The Journal of Neuroscience, 26(30), 7875-7884 (2006)
SynArfGEF is a guanine nucleotide exchange factor for Arf6 and localizes preferentially at post-synaptic specializations of inhibitory synapses
Fukaya M, et al.
Journal of Neurochemistry, 116(6), 1122-1137 (2011)
Synaptic localization and function of Sidekick recognition molecules require MAGI scaffolding proteins
Yamagata M and Sanes JR
The Journal of Neuroscience, 30(10), 3579-3588 (2010)
Evidence for regulation of the PTEN tumor suppressor by a membrane-localized multi-PDZ domain containing scaffold protein MAGI-2
Wu X, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(8), 4233-4238 (2000)