生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystalline
溶解度
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
- 小鼠腹膜内注射,用于研究酮咯酸对ARC(下丘脑弓状核)POMC(促黑素皮质激素)-EGFP(增强型绿色荧光蛋白)神经元中c-Fos(人类原癌基因)表达的影响。
- 对小鼠进行治疗,以研究这种治疗方法不会阻止IL-1β介导的抑制小鼠下丘脑外植体分泌Agouti相关蛋白(AgRP)的分泌。
- 通过将角叉菜胶注射到脚踝作为镇痛药来治疗急性炎症性关节损伤的大鼠
生化/生理作用
注意
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges