重要文件
I7763
Sigma-Aldrich
Mini ice tub
capacity 1 L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art M18848-1102
長度
3 in.
容量
1 L
頂端長度 × 寬度
6 in. × 6 in.
一般說明
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)