重要文件
HT107
Sigma-Aldrich
魏格特氏铁苏木精溶液
Part A
同義詞:
Weigert’s iron hematoxylin solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.47
品質等級
200
500
形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
1% in ethanol
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
To be used in conjunction with HT109. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
其他說明
1% hematoxylin in ethanol
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Qing Yao et al.
Developmental cell, 49(5), 748-763 (2019-05-21)
Oxygen (O2) is both an indispensable metabolic substrate and a regulatory signal that controls the activity of Hypoxia-Inducible Factor 1α (Hif1a), a mediator of the cellular adaptation to low O2 tension (hypoxia). Hypoxic cells require Hif1a to survive. Additionally, Hif1a